5.00713
EphA Antagonist
Sinonimo/i:
EphA Antagonist, Rtk2 Antagonist, Rtk1 Antagonist, 4-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)-2-hydroxybenzoic acid, EphA2 Antagonist, EphA4 Antagoinst, Ephrin Receptor Antagonist
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Potenza
3 μM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
orange
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
EphA
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Noberini, R., et al. 2008. J. Biol. Chem.283, 29461.
WGK 2