Documenti fondamentali
5.00601
SAFC
Vitamin B₁₂-lactose
trituration 0.1%
Scegli un formato
25 KG
4.559,00 €
4.559,00 €
Spedizione prevista il11 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 KG
4.559,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352401
4.559,00 €
Spedizione prevista il11 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
solid
Concentrazione
0.1%
pH
5.5-6.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Solubilità
160 g/L
Densità
1.5 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Applicazioni
Vitamin B12 - lactose trituration 0.1% is suitable for use in pharmaceutical processes.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2