5.00526
NOX Inhibitor VII, Thr101
Sinonimo/i:
NOX Inhibitor VII, Thr101, NADPH Oxidase Inhibitor VII, 6-Fluoro-2- o-tolylbenzo[d]isothiazol-3(2H)-one, 6-Fluoro-2-(2-methylphenyl)-1,2-benzothiazol-3(2H)-one
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
light brown
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Azioni biochim/fisiol
blocks p22phox c-terminal PRD (proline-rich domain) and p47phoxbis-SH3 interaction
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3