4995
Ouabain octahydrate
≥95% (HPLC), solid, Na⁺,K⁺-ATPase inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Ouabain, Octahydrate, Strophanthin G
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Ouabain, Octahydrate, Inhibits Na+,K+-ATPase.
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white to off-white
Solubilità
hot water: 10 mg/mL
room-temperature water: insoluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C29H44O12.8H2O/c1-13-22(34)23(35)24(36)25(40-13)41-15-8-19(32)28(12-30)21-17(3-5-27(28,37)9-15)29(38)6-4-16(14-7-20(33)39-11-14)26(29,2)10-18(21)31;;;;;;;;/h7,13,15-19,21-25,30-32,34-38H,3-6,8-12H2,1-2H3;8*1H2/t13?,15-,16+,17?,18+,19+,21+,22?,23?,24?,25?,26?,27?,28?,29?;;;;;;;;/m0......../s1
TYBARJRCFHUHSN-HMNHGHQSSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Na+,K+-ATPase
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Hasenauer, J., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 3289.
Rakowski, F.F. 1993. J. Gen. Physiol.101, 117.
Mahaney, J.E., and Grisham, C.M. 1992. Biochemistry31, 2025.
Xu, Z.J., et al. 1992. J. Physiol.456, 405.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3