496100
Omeprazole
A cell-permeable pyridyl methylsulfinyl benzimidazole compound that acts as selective proton pump inhibitor.
Sinonimo/i:
Omeprazole, H 168/68, 5-Methoxy-2[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridyl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazole
Scegli un formato
188,00 €
A magazzinoDettagli
Scegli un formato
About This Item
188,00 €
A magazzinoDettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥94% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
tan to off-white
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
Cationi in tracce
heavy metals: ≤20 ppm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S+]([O-])(Cc3ncc(c(c3C)OC)C)c1[nH]c2c(n1)cc(cc2)OC
InChI
1S/C17H19N3O3S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
SUBDBMMJDZJVOS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
proton pump
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Besancon, M., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 22438.
Sachs, G., et al. 1995. Ann. Rev. Pharmacol. Toxicol.35, 277.
Diaz, D., et al. 1990. Gastroenterology99, 737.
Fellenius, E., et al. 1981. Nature290, 159.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2