494461-M
Octyl β-D-1-thioglucopyranoside
ULTROL® Grade, ≥98% (HPLC), non-ionic detergent to isolate membrane proteins from E. coli without inactivation
Sinonimo/i:
n-Octyl-β-D-thioglucopyranoside, ULTROL® Grade, OSGP
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
100
300
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
CMC
9 mM
Solubilità
water: 25%
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C14H28O5S/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)19-14/h10-18H,2-9H2,1H3
CGVLVOOFCGWBCS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3