Vai a
63705
Sodium 2-mercaptoethanesulfonate
BioXtra, ≥98.0% (RT)
Sinonimo/i:
2-Mercaptoethanesulfonic acid sodium salt, Coenzyme M sodium salt, HS-CoM Na, MESNA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
173,00 €
50 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
784,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HSCH2CH2SO3Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.18
UNSPSC Code:
12161504
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
243-285-9
Beilstein/REAXYS Number:
3657828
MDL number:
Assay:
≥98.0% (RT)
173,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥98.0% (RT)
loss
≤2.0% loss on drying, 20 °C (HV)
cation traces
Ca: ≤150 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCS
InChI
1S/C2H6O3S2.Na/c3-7(4,5)2-1-6;/h6H,1-2H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
XOGTZOOQQBDUSI-UHFFFAOYSA-M
Application
2-Mercaptoethanesulfonic acid sodium salt (Coenzyme M sodium salt, MESNA) is used as an antioxidant and cytoprotective agent in a wide variety of applications from protection from toxicity of therapeutic agents, such as cyclophosphamide to prevention from brain injury damage.
Other Notes
Biosynthesis of coenzyme M
Biosynthesis of coenzyme Mcitation
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
719168.10595M1511
description
BioXtra, ≥98.0% (RT)
description
technical, ≥90.0% (RT)
description
for synthesis
description
analytical standard, ≥98.0% (titration)
assay
≥98.0% (RT)
assay
≥90.0% (RT)
assay
-
assay
≥98.0% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
cation traces
Ca: ≤150 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
-
loss
≤2.0% loss on drying, 20 °C (HV)
loss
-
loss
-
loss
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium 2-mercaptoethanesulfonate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)