Documenti fondamentali
4.90061
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H11F3N2O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
liquid
Punto di fusione
-12 °C
Densità
1.386 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H11N2.CHF3O3S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-6H,3H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
ZPTRYWVRCNOTAS-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Purity (HPLC): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides (IC): ≤ 0.1 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
425.3 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
218.5 °C - closed cup