711756
1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
≥98% (H-NMR)
Sinonimo/i:
EMIM Otf
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (H-NMR)
Forma fisica
liquid
Impurezze
≤0.5% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
P. eboll.
>350 °C (lit.)
Densità
1.387 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCn1cc[n+](C)c1.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H11N2.CHF3O3S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-6H,3H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
ZPTRYWVRCNOTAS-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
425.3 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
218.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Ionic liquids, also called room temperature ionic liquids, are organic salts that are liquid at, or close to, room temperature.