Documenti fondamentali
48-683MAG
Millipore
Kit con microsfere magnetiche MILLIPLEX® Bcl-2 Family Apoptosis Panel 2; 4-plex per saggio multiplex in studi di trasduzione del segnale
Scegli un formato
1 PKG
1.700,00 €
1.700,00 €
Disponibilità del prodotto: Una volta che l’ordine sarà stato immesso nel sistema, riceverai una conferma d’ordine.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
1.700,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.47
1.700,00 €
Disponibilità del prodotto: Una volta che l’ordine sarà stato immesso nel sistema, riceverai una conferma d’ordine.
Richiedi maggiori informazioni
Reattività contro le specie
human
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
tecniche
multiplexing: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
L'apoptosi è un processo fisiologico essenziale che svolge un ruolo cruciale nel normale processo di sviluppo e nei meccanismi omeostatici degli organismi multicellulari. Nelle cellule di mammifero sono state descritte almeno due vie apoptotiche principali: la via intrinseca attraverso l'attivazione della caspasi-9, in cui la morte cellulare è causata dal malfunzionamento dei mitocondri, e la via estrinseca che prevede l′attivazione della caspasi-8, in cui il processo che conduce alla morte cellulare è innescato dall'attivazione di recettori della superficie cellulare. I membri della famiglia Bcl-2, che comprende 17 componenti, svolgono un ruolo importante nella via intrinseca. Le interazioni tra i diversi membri della famiglia Bcl-2 fungono da “interruttore vita/morte” che integra diversi segnali inter- e intracellulari per determinare se la via dell'apoptosi da stress debba essere attivata o meno. Ad esempio, Bcl-2 e le proteine anti-apoptotiche ad essa strettamente correlate, Bcl-xL e Mcl-1, possono sequestrare le loro controparti pro-apoptotiche (BAD, BIM, NOXA e PUMA) e quindi inibire le fasi iniziali dell'apoptosi.Il kit 4-plex di microsfere magnetiche MILLIPLEX® MAP Bcl-2 Family Apoptosis Panel 2 (N° Cat. 48-683MAG) include un pannello premiscelato utilizzato per la quantificazione simultanea dei 4 analiti seguenti:Bcl-xLMcl-1Bcl-2NOXA/Mcl-1
Specificità
La reattività crociata tra gli anticorpi diretti contro un determinato analita e gli altri analiti del pannello è al di sotto del limite di rivelazione o trascurabile.
Applicazioni
I saggi intracellulari Multiplex basati su microsfere che si avvalgono della tecnologia Luminex permettono la quantificazione relativa simultanea sia delle proteine fosforilate, sia di quelle totali, coinvolte in più vie di segnalazione in campioni tissutali o di lisati cellulari. Confronto trai risultati del saggio Multiplex con quelli del Western blotting.Per risultati migliori, si raccomanda di incubare per tutta la notte (4°C).Questo saggio richiede 25 μL di lisato di cellule diluito/pozzetto.Questo kit deve essere utilizzato insieme all′Assay Buffer 1 (in dotazione).Per questo saggio, si consiglia di utilizzare una concentrazione di proteine totali/pozzetto compresa tra 1 e 25 μg (ossia 25 μL/pozzetto a una concentrazione tra 40 e 1.000 μg/mL).Analiti disponibili:Bcl-xL;Mcl-1;BCL-2 (Totale);NOXA/Mcl-1
Confezionamento
Piastra a 96 pozzetti
Stoccaggio e stabilità
Si raccomanda di conservare i componenti del kit a 2-8 °C.
Note legali
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Learn how multiplexing with MILLIPLEX® multiplex assays can help simplify cancer research by measuring multiple circulating biomarkers at once. Find multiplex panels to analyze JAK-STAT, mTOR, MAPK, SAPK, TGFβ signaling pathways, and more.
Uncover how cells communicate with MILLIPLEX® cell signaling multiplex assays. Multiplexing with cell signaling phosphoprotein assays based on Luminex® xMAP® technology helps researchers measure phosphoproteins and total proteins within the same or different pathways from a single sample.