Documenti fondamentali
48-681MAG
Millipore
Saggio multiplex per studi di segnalazione cellulare MILLIPLEX® Multi-Pathway Total con microsfere magnetiche- 9-Plex
Sinonimo/i:
Luminex® Cell Signaling Assay, Millipore Cell Signaling Assay, Signal Transduction Panel
Scegli un formato
96 EA
2.800,00 €
2.800,00 €
Disponibilità del prodotto: Una volta che l’ordine sarà stato immesso nel sistema, riceverai una conferma d’ordine.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
96 EA
2.800,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.47
2.800,00 €
Disponibilità del prodotto: Una volta che l’ordine sarà stato immesso nel sistema, riceverai una conferma d’ordine.
Richiedi maggiori informazioni
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
tecniche
multiplexing: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il kit MILLIPLEX® ColA MAP 9-plex Multi-Pathway Total a base di microsfere magnetiche viene utilizzato per rilevare i livelli totali di ERK/MAP chinasi 1/2, Akt, STAT3, JNK, p70 S6 chinasi, NFκB, STAT5A/B, CREB e p38 nei lisati cellulari utilizzando la tecnologia Luminex® xMAP. Rappresenta un'alternativa rapida e pratica alle comuni tecniche di Western blotting e immunoprecipitazione. Ogni kit contiene i reagenti sufficienti per l'analisi di una piastra da 96 pozzetti.
Specificità
In questo pannello la reattività crociata tra gli anticorpi e qualunque altro analita è al di sotto del limite di rilevabilità o trascurabile.
Applicazioni
I saggi intracellulari Multiplex basati su microsfere che si avvalgono della tecnologia Luminex permettono la quantificazione relativa simultanea sia delle proteine fosforilate che totali coinvolte in più vie di segnalazione in campioni tissutali o di lisati cellulari. Confronta i risultati del multiplexing con quelli del Western blotting.Analiti disponibili:Erk/MAPK 1/2 (Totale);Akt (Totale);STAT3 (Totale);JNK (Totale);p70 S6 chinasi (Totale);NFκB (Totale);STAT5A/B (Totale);CREB (Totale);p38 (Totale)
Stoccaggio e stabilità
Si raccomanda di conservare i componenti del kit a 2-8 °C.
Note legali
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Visita l’Archivio dei documenti
Poonam Naik et al.
Translational vision science & technology, 10(9), 26-26 (2021-08-24)
Infections with multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa (MDR-PA) lead to poor clinical outcomes in endophthalmitis patients, and its interactions with the host immune system remain largely unknown. The current study aimed to determine the association of MDR-PA infection with the cytokine expression
James P McNamee et al.
International journal of radiation biology, 97(9), 1316-1323 (2021-05-29)
To assess the effects of 1800 MHz radiofrequency electromagnetic field (RF-EMF) exposure on the expression of signal transduction and antioxidant proteins in a human-derived A172 glioblastoma cell line. Adherent human-derived A172 glioblastoma cells (1.0 × 105 cells per 35 mm culture dish, containing 2 mL
Alyson L Essex et al.
Biology of sex differences, 13(1), 56-56 (2022-10-02)
Osteocytic microRNA21 (miR21) removal alters cytokine production and bone mass by modulating osteoclast and osteoblast differentiation and activity. Removing osteocytic miR21 increases osteoclast/osteoblast numbers and bone mass in male mice, whereas it decreases osteoclasts/osteoblasts without affecting bone mass in female
Fabrízio Dos Santos Cardoso et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 15, 683127-683127 (2021-09-21)
Aging is often accompanied by exacerbated activation of cell death-related signaling pathways and decreased energy metabolism. We hypothesized that transcranial near-infrared laser may increase intracellular signaling pathways beneficial to aging brains, such as those that regulate brain cell proliferation, apoptosis
Tania Quesada-López et al.
Nature communications, 7, 13479-13479 (2016-11-18)
The thermogenic activity of brown adipose tissue (BAT) and browning of white adipose tissue are important components of energy expenditure. Here we show that GPR120, a receptor for polyunsaturated fatty acids, promotes brown fat activation. Using RNA-seq to analyse mouse
Contenuto correlato
Learn how multiplexing with MILLIPLEX® multiplex assays can help simplify cancer research by measuring multiple circulating biomarkers at once. Find multiplex panels to analyze JAK-STAT, mTOR, MAPK, SAPK, TGFβ signaling pathways, and more.
Uncover how cells communicate with MILLIPLEX® cell signaling multiplex assays. Multiplexing with cell signaling phosphoprotein assays based on Luminex® xMAP® technology helps researchers measure phosphoproteins and total proteins within the same or different pathways from a single sample.