Documenti fondamentali
EZGRT
Millipore
Human Ghrelin ELISA Kit
measures and quantify total Ghrelin levels in 20 μL serum or plasma
Sinonimo/i:
Appetite Regulating Hormone, Growth hormone-releasing peptide, Motilin-related peptide, Protein M-46
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
Nome del prodotto
ELISA per Ghrelin umano (totale), This Human Ghrelin (total) ELISA is used to measure & quantify Ghrelin (total) levels in Metabolism & Endocrine & Neuroscience research.
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
kit of 1 × 96 wells
Parametri
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 101-107%
(Serum: Des-octanoyl Ghrelin)
accuracy: 88-91%
(Serum: Active Ghrelin)
linearity: 95-117%
(plasma)
linearity: 95.7-104.7%
(serum)
sensitivity: 156 pg/mL
(20 µL Sample Size)
inter-assay cv: 5.2-7.7%
intra-assay cv: 1.1-1.9%
(Plasma)
inter-assay cv: 6.2-7.8%
intra-assay cv: 0.9-1.3%
(Serum)
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
applicazioni
research use
Metodo di rivelazione
colorimetric (450nm/590nm)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
La grelina in circolazione è un ormone multifunzionale secreto principalmente dallo stomaco.
Specificità
Grelina umana (attiva) 80% Grelina umana Des-Ottanoil 100% Grelina canina (attiva) 70% Grelina porcina (attiva) Peptide correlato con motilina (umano, ratto/topo) non rilevabile PYY 3-36 (umano, murino, porcino) non rilevabile NPY (umano/ratto) non rilevabile
Applicazioni
Categoria di ricerca
Metabolismo
Sotto categoria di ricerca
Obesità
Disordini metabolici
Temperatura ambiente, prova di 3 ore, campione da 20 μL (siero o plasma)
Utilizzato per rilevare/quantificare: Ghrelin (Totale)
Esclusione di responsabilità
Per scopi di ricerca soltanto. Non usare a scopo diagnostico.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Visita l’Archivio dei documenti
The fermentable fibre inulin increases postprandial serum short-chain fatty acids and reduces free-fatty acids and ghrelin in healthy subjects.
Tarini J, Wolever TM
Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism = Physiologie appliquee, Nutrition et metabolisme null
Immunohistochemical and quantitative analysis of ghrelin in Syzygium aromaticum.
Aydin S, Dagli AF, Ozkan Y, Kendir Y, Sahin I, Aksoy A, Ozercan IH.
Cell Biology International null
Alteration in chromogranin A, obestatin and total ghrelin levels of saliva and serum in epilepsy cases.
Ersel Dag,Suleyman Aydin,Yusuf Ozkan,Fazilet Erman,Adile Ferda Dagli,Mehtap Gurger
Peptides null
Y Falkén et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 96(7), 2227-2235 (2011-05-06)
Endocrine effects of gastric bypass (GBP) surgery for obesity on glucose homeostasis are not fully understood. The main objective of the study was to assess the changes in plasma glucose, insulin, glucagon-like peptide-1 (GLP-1), leptin, somatostatin, glucose-dependent insulinotropic peptide, enteroglucagon