Documenti fondamentali
4.85079
Millipore
TCEP-HCl
OmniPur® Grade
Sinonimo/i:
OmniPur® TCEP-HCl
About This Item
Formula condensata:
[HOOCCH2CH2)3P · HCl
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Forma fisica
crystalline powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Molecular biology grade.
Specifications:
Solubility (50 mg/ml, water): Passes
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1