475916
MOPS/EDTA Buffer, 10X Liquid Concentrate, Molecular Biology Grade - Calbiochem
Prepared with DEPC for RNA applications. 10X concentrate contains 200 mM MOPS, 50 mM sodium acetate, 10 mM EDTA, pH 7.0 at 25°C.
Sinonimo/i:
MOPS/EDTA Buffer, 10X Liquid Concentrate, Molecular Biology Grade - Calbiochem
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H15NO4S
Peso molecolare:
209.26
Codice UNSPSC:
12352200
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
clear colorless
Solubilità
water: soluble
Attività estranea
DNases, RNases, none detected
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Descrizione generale
Prepared with DEPC for RNA applications. 10X concentrate contains 200 mM MOPS, 50 mM sodium acetate, 10 mM EDTA, pH 7.0 at 25°C.
Prepared with diethylpyrocarbonate (DEPC) for RNA applications. 10X concentrate contains 200 mM MOPS, 50 mM sodium acetate, 10 mM EDTA, pH 7.0 at 25°C. The most commonly used buffer for RNA electrophoresis in denaturing (formaldehyde) agarose gels.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Altre note
Ogden, R.C., and Adams, D.A. 1987. Methods Enzymol.152, 61.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1