475859
Mitochondrial Fusion Promoter, M1
A cell-permeable phenylhydrazone that restores mitochondrial tubular network formation in MEF lacking either of the two outer mitochondrial membrane.
Sinonimo/i:
Mitochondrial Fusion Promoter, M1, ( E)-4-Chloro-2-(1-(2-(2,4,6-trichlorophenyl)hydrazono)ethyl)phenol
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC1=CC(/C(C)=N/NC2=C(Cl)C=C(Cl)C=C2Cl)=C(O)C=C1
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3