453710
MEK Inhibitor Set
The MEK Inhibitor Set controls the biological activity of MEK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Primary Target
MEK 1, MEK 2
MEK 1, MEK 2
Target IC50: 72 nM, 58 nM
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Altre note
DeSilva, D. R., et al. 1998. J. Immunol.160, 4175.
Favata, M. F., et al. 1998. Biochem J.273, 18623.
Kulz, D., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 13645.
Favata, M. F., et al. 1998. Biochem J.273, 18623.
Kulz, D., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 13645.