438075
Longdaysin
A cell-permeable purine compound that acts as a reversible and ATP-competitive dual inhibitor of CKIα and CKIδ activities with moderate selectivity over Cdk7 and Erk2.
Sinonimo/i:
Longdaysin, 9-Isopropyl-N-(3-(trifluoromethyl)benzyl)-9H-purin-6-amine, Casein Kinase I Inhibitor VII, Casein Kinase I Inhibitor VII, 9-Isopropyl-N-(3-(trifluoromethyl)benzyl)-9H-purin-6-amine
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 2