Documenti fondamentali
427217-M
Sigma-Aldrich
Lactate Dehydrogenase, Rabbit Muscle
Sinonimo/i:
Lactate Dehydrogenase, Rabbit Muscle, LDH
Scegli un formato
427217-25KU
188,00 €
188,00 €
Spedizione prevista il14 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
427217-25KU
188,00 €
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
188,00 €
Spedizione prevista il14 aprile 2025Dettagli
Descrizione
Merck USA index - 14, 5334
Livello qualitativo
Stato
lyophilized
Attività specifica
≥200 units/mg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Impurezze
<0.005% GOT and GPT
Solubilità
low ionic strength buffer: soluble
water: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Native lactate dehydrogenase from rabbit muscle. Catalyzes the reversible conversion of pyruvate to lactate. The overall equilibrium of this reaction favors lactate formation. Has an optimal pH 6.0.
Note: 1 KU = 1000 units.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Definizione di unità
One unit is defined as the amount of enzyme that will convert 1.0 µmol pyruvate to L-lactate per min in 100 mM phosphate buffer at 30°C, pH 7.0.
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Cahn, R.C., et al. 1962. Science136, 962.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Could you please tell me the specific activity of this enzyme?
    1 risposta
    1. The specific activity of this enzyme is lot specific and reported in the product Certificate of Analysis. The minimum activity will be 200 units per milligram of protein. A review of recent lots shows a typical range of 500 - 600 units per milligram of protein and 250 - 300 units per milligram of solid. Please see the link below to access a lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/427217m*product-documentation