Documenti fondamentali
420314
Sigma-Aldrich
Kallikrein Substrate, Fluorogenic
≥95% (HPLC), lyophilized, kallikrein substrate, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Kallikrein Substrate, Fluorogenic
Scegli un formato
5 MG
242,00 €
242,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
242,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H38F3N7O5 · 2HCl
Peso molecolare:
670.55
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
242,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Kallikrein Substrate, Fluorogenic, Sensitive fluorogenic substrate for kallikreins.
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Solubilità
5% acetic acid: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Fluorescenza
λex 400 nm
λem 505 nm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Sensitive fluorogenic substrate for kallikreins (excitation maximum: 400 nm; emission maximum: 505 nm).
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
Fluorogenic substrate for kallikreins
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
H-D-Val-Leu-Arg-AFC, 2HCl
Ricostituzione
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Garrett, J.R., et al. 1985. Histochem. J.17, 805.
Takada, Y., et al. 1985. Biochem. J.232, 851.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1