406170
IP6K Inhibitor
The IP6K Inhibitor, also referenced under CAS 519178-28-0, controls the biological activity of IP6K.
Sinonimo/i:
IP6K Inhibitor, N²-(m-Trifluorobenzyl), N⁶-(p-nitrobenzyl)purine, Inositol-1,4,5-trisphosphate 3-Kinase Inhibitor, IP3K Inhibitor, Kcs1 Inhibitor, TNP
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C20H16F3N7O2/c21-20(22,23)14-3-1-2-13(8-14)10-25-19-28-17(16-18(29-19)27-11-26-16)24-9-12-4-6-15(7-5-12)30(31)32/h1-8,11H,9-10H2,(H3,24,25,26,27,28,29)
DDSBPUYZPWNNGH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
IP 3-K
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3