The product should be stored at room temperature.
Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 caps | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 414,00 € |
100 caps | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 812,00 € |
Informazioni su questo articolo
414,00 €
Application
Preparation Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form capsule | form tablet | form capsule | form powder |
| solubility water: soluble | solubility water: soluble | solubility water, high purity: 1 capsule/100 mL | solubility water: soluble 100 mg/mL |
| pH 4.5-5.5 | pH 4.5-5.5 (1 tablet/100mL in water) | pH 9.3-9.9 | pH 7.5-9 (25 °C, 29.4 g/L) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
10332-33-9
10332-33-9
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
What is the storage condition for this product?
1 risposta-