Documenti fondamentali
401108
Sigma-Aldrich
Human IgM, Myeloma
Scegli un formato
1 MG
131,00 €
131,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
131,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
131,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Livello qualitativo
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Native IgM from human myeloma plasma.
Confezionamento
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Stato fisico
In 200 mM NaCl, 50 mM Tris, pH 8.0.
Nota sulla preparazione
Prepared from plasma that was shown by certified tests to be negative for HBsAg and antibodies to HIV-1, HIV-2, and HCV.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Risultati analitici
Single arc by IEP
Altre note
Dilute with aqueous buffer with a pH range between 7.0 and 8.0 with isotonic salt conditions. IgM precipitates in low ionic strength solutions. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
IgG reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder
Sigma-Aldrich
I4506
IgG
IgG reagent grade, ≥95% (HPLC), buffered aqueous solution
Sigma-Aldrich
I2511