M1421
IgA, Kappa from murine myeloma
clone TEPC 15, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Mouse IgA-κ
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Clone
TEPC 15, monoclonal
Saggio
≥90% (non-reduced, SDS-PAGE)
Forma fisica
buffered aqueous solution
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
IgA, κ from murine myeloma is produced by TEPC 15 tumor line that is pristane-induced plasmacytoma originated and carried intraperitoneally in BALB/c mice. The antibody is specific for κ chain of mouse IgA. The purified immunoglobulin preparation is non-reactive with anti-mouse IgM, IgG1, IgG2a, IgG2b, and IgG3.
Specificità
Applicazioni
- immunofluorescence assay
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- invasion assays
- western blotting
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3