Documenti fondamentali
391947
Sigma-Aldrich
Hydroxylapatite, Fast Flow
Sinonimo/i:
Hydroxylapatite, Fast Flow, HA
Scegli un formato
100 G
681,00 €
681,00 €
Spedizione prevista il23 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
681,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116133
NACRES:
NA.77
681,00 €
Spedizione prevista il23 aprile 2025Dettagli
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 3467
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
phosphate buffer: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[O-H]
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Descrizione generale
A form of calcium phosphate used in preparative procedures for purification of proteins and nucleic acids in which high flow rate and binding capacity are desired (BSA binding capacity: >12 mg/g; DNA binding capacity: >700 µg/g).
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C).
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. What is the particle size of hydroxyapatite?
    1 risposta
    1. The particle size of this product is not determined.