900204
Hydroxyapatite
powder, 5 μm
Sinonimo/i:
Apatite hydroxide, Hydroxylapatite
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Particle size: <5.0 μm ± 1.0 μm
Total Heavy Metals: ≤20 ppm
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Area superficiale
≥80 m2/g
Dimensione particelle
5 μm
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3