391338
HEPES
≥99% dry basis (titration), crystalline powder, amniosulfonic acid buffer
Sinonimo/i:
Acido 4-(2-idrossietil)piperazina-1-etansolfonico, N-(2-idrossietil)piperazina-N′-(acido 2-etansolfonico)
About This Item
Prodotti consigliati
product name
HEPES, ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer
Livello qualitativo
Saggio
≥99% dry basis (titration)
Forma fisica
crystalline powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Intervallo di pH utile
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
Solubilità
water: 1 M
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Na: ≤0.1%
heavy metals: ≤1 ppm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Absorbance (1.0 M, H2O, 280 nm): ≤0.04
Attenzione
Ricostituzione
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1