371207
Dkk-1, Mouse, Recombinant
Dkk-1, Mouse, Recombinant, consists of amino acids 30-272 and expressed in Chinese Hamster Ovary cells. Inhibits Wnt-3a-induced alkaline phosphatase production by MC3T3-E1 mouse osteoblastic cells.
Scegli un formato
565,00 €
Spedizione prevista il10 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
565,00 €
Spedizione prevista il10 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in CHO cells
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Impurezze
<1.0 EU/μg protein Endotoxin
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Li, J., et al. 2006. Bone36, 754.
Morvan, F., et al. 2006. J. Bone Miner. Res.21, 934.
Niehrs, C., 2006. Oncogene25, 7469.
Verani, R., et al. 2006. J. Neurochem.101, 242.
Cappuccio, I., et al. 2005. J. Neurosci.25, 2647.
Kemp, C., et al. 2005. Dev. Dyn.233, 1064.
Adamska, M., et al. 2004. Dev. Biol.272, 134.
Bullock, C.M., et al. 2004. Mol. Pharmacol.65, 582.
Mao, B., et al. 2002. Nature417, 664.
Mao, B., et al. 2001. Nature411, 321.
Glinka, A., et al. 1998. Nature391, 357.
WGK 3