361548
GSK-3β Inhibitor VII
The GSK-3β Inhibitor VII, also referenced under CAS 99-73-0, controls the biological activity of GSK-3β. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
GSK-3β Inhibitor VII, α-4-Dibromoacetophenone, TPK I Inhibitor, Tau Protein Kinase I Inhibitor
Scegli un formato
163,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
163,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Descrizione
RTECS - AM6950000
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
BrCC(=O)c1ccc(cc1)Br
InChI
1S/C8H6Br2O/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
FKJSFKCZZIXQIP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Attenzione
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2