Documenti fondamentali
344845
Sigma-Aldrich
Fumagillin, Aspergillus fumigatus
Antiprotozoal agent and angiogenesis inhibitor.
Sinonimo/i:
Fumagillin, Aspergillus fumigatus
Scegli un formato
500 μG
139,00 €
139,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 μG
139,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H34O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
458.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
139,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 4286
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white to off-white
Solubilità
methanol: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1[C@@](C1CC=C(C)C)([C@@H]2[C@]3(OC3)CC[C@H]([C@H]2OC)OC(=O)\C=C\C=C\C=C\C=C\C(=O)O)C
InChI
1S/C26H34O7/c1-18(2)13-14-20-25(3,33-20)24-23(30-4)19(15-16-26(24)17-31-26)32-22(29)12-10-8-6-5-7-9-11-21(27)28/h5-13,19-20,23-24H,14-17H2,1-4H3,(H,27,28)/b7-5+,8-6+,11-9+,12-10+/t19-,20?,23-,24-,25+,26+/m1/s1
NGGMYCMLYOUNGM-IJIYPQOHSA-N
Descrizione generale
An inhibitor of angiogenesis. Has selective cytostatic effects against ras transformed cells (IC50 = 10 pM). Antiprotozoal agent active against sporozoan parasites in bees and myxozoan parasites in fish.
Antiprotozoal agent and angiogenesis inhibitor. Acts as an inhibitor of methionine amino-peptidase 2.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
Methionine amino-peptidase 2
Product does not compete with ATP.
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Harmful (C)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
Altre note
Zhang, P., et al. 2002. J. Biomed. Sci.9, 34.
Stepien, H., et al. 1996. J. Endocrinol.150, 99.
Abrams, J.S., et al. 1994. Cancer74, 1164.
Jenkins, D.C., et al. 1993. Br. J. Cancer68, 856.
Le Querrec, A., et al. 1993. Baillieres Clin. Hematol.6, 711.
Molnar, K. 1993. Acta Vet. Hung. 41, 51.
Kusada, M., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun. 174, 1070.
Brackett, J.M., et al. 1988. J. Agric. Food Chem.36, 762.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3