Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
250 μg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 314,00 € |
Informazioni su questo articolo
314,00 €
Nome del prodotto
Fumitremorgin C, from Neosartorya fischeri, film
biological source
Neosartorya fischeri
Quality Segment
form
film
solubility
acetonitrile: soluble 5 mg/mL, methanol: soluble 5 mg/mL, DMSO: soluble, chloroform: soluble
antibiotic activity spectrum
fungi
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc2c3C[C@@H]4N([C@@H](\C=C(/C)C)c3[nH]c2c1)C(=O)[C@@H]5CCCN5C4=O
InChI
1S/C22H25N3O3/c1-12(2)9-18-20-15(14-7-6-13(28-3)10-16(14)23-20)11-19-21(26)24-8-4-5-17(24)22(27)25(18)19/h6-7,9-10,17-19,23H,4-5,8,11H2,1-3H3/t17-,18-,19-/m0/s1
InChI key
DBEYVIGIPJSTOR-FHWLQOOXSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Packaging
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description from Neosartorya fischeri, film | description A cell-permeable indolyldiketopiperazinyl mycotoxin that inhibits BCRP/ABCG2 (breast cancer resistance protein/ATP-binding cassette G2) multidrug transport activity. | description Molecular Biology, ≥95% (HPLC) | description ≥99% (HPLC), powder |
| form film | form lyophilized | form - | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility chloroform: soluble, methanol: soluble 5 mg/mL, acetonitrile: soluble 5 mg/mL, DMSO: soluble | solubility DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL | solubility - | solubility 0.1 M HCl: 10 mg/mL |
| biological source Neosartorya fischeri | biological source - | biological source - | biological source - |
| antibiotic activity spectrum fungi | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum fungi | antibiotic activity spectrum viruses |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fumitremorgin C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?