325885
c-MET, GST-Fusion, Human, Recombinant, S. frugiperda
c-MET, GST-Fusion, Human, Recombinant (aa 956-1390) fused at the N-terminus to a GST-His6-thrombin cleavage site and expressed in S. frugiperda. c-Met is a receptor tyrosine kinase activated by HGF.
Sinonimo/i:
Hepatocyte growth factor receptor tyrosine kinase
Scegli un formato
549,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
549,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Livello qualitativo
Stato
liquid
Attività specifica
≥30 units/mg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Definizione di unità
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Vadnais, J., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 48342.
Crostella, L., et al. 2001. Oncogene20, 3735.
Guiton, M., et al. 1994. J. Biol. Chem269, 30370.
WGK 1