324839
InhibitorSelect EGFR Signaling Pathway Inhibitor Panel
The InhibitorSelect EGFR Signaling Pathway Inhibitor Panel controls the biological activity of InhibitorSelect.
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Solubilità
DMSO: soluble (supplied)
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C