317496
Dual Specificity Protein Phosphatase 1/6 Inhibitor, BCI
The Dual Specificity Protein Phosphatase 1/6 Inhibitor, BCI controls the biological activity of Dual Specificity Protein Phosphatase 1/6. Primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation apps.
Sinonimo/i:
Dual Specificity Protein Phosphatase 1/6 Inhibitor, BCI, NSC 150117, (E)-2-Benzylidene-3-(cyclohexylamino)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, MAP Kinase Phosphatase 1/3 Inhibitor, BCI, Dusp1/MKP1 Inhibitor, Dusp6/MKP3 Inhibitor, PTP Inhibitor XXVI
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(C4CCCCC4)C1c2c(cccc2)C(=O)\C\1=C/c3ccccc3
InChI
1S/C22H23NO/c24-22-19-14-8-7-13-18(19)21(23-17-11-5-2-6-12-17)20(22)15-16-9-3-1-4-10-16/h1,3-4,7-10,13-15,17,21,23H,2,5-6,11-12H2/b20-15-
XJDKPLZUXCIMIS-HKWRFOASSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3