300267
DPPH, Free Radical
≥90% (elemental analysis), solid, hydrogen radical scavenger, Calbiochem®
Sinonimo/i:
DPPH, Free Radical
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
DPPH, Free Radical, DPPH, Free Radical, CAS 1898-66-4, is a cell-permeable, stable free radical that acts as a hydrogen radical scavenger.
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (elemental analysis)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
black
Solubilità
DMF: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[N+](=O)([O-])c1c(c(cc(c1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])NN(c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C18H13N5O6/c24-21(25)15-11-16(22(26)27)18(17(12-15)23(28)29)19-20(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-12,19H
WCBPJVKVIMMEQC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Hydrogen radical scavenger
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Karki, S.B., et al. 2000. J. Pharm. Sci.89, 1518.
Ancerewicz, J., et al. 1998. Free Radic. Biol. Med.25, 113.
Dinis, T.C., et al. 1994. Arch. Biochem. Biophys.315, 161.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 1