Documenti fondamentali
234567M
Sigma-Aldrich
Concanavalin A, Canavalia ensiformis
Concanavalin A, Canavalia ensiformis, CAS 11028-71-0, is a carbohydrate-binding protein that agglutinates various animal cells. Restores the growth pattern of tumor cells to that of normal cells.
Sinonimo/i:
Concanavalin A, Canavalia ensiformis, Con A, Jack Bean Hemagglutinin
Scegli un formato
250 MG
211,00 €
1 G
620,00 €
211,00 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
211,00 €
1 G
620,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.42
211,00 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 2495
Stato
lyophilized
Potenza
≤20 μg/mL lectin agglutination activity (as determined from serial dilutions of a 1 mg/mL solution)
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
pI 
4.5 - 5.5
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Carbohydrate-binding protein that agglutinates various animal cells. Also known to restore the growth pattern of tumor cells to that of normal cells. T lymphocyte activator. Has binding sites for metal ions, α-D-mannose, and α-D-glucose. Has a pI of 4.5-5.5.
Attenzione
Toxicity: Harmful (C)
Nota sulla preparazione
To dissolve, add Con A slowly to a solution of 10 mM HEPES buffered saline, 100 µM CaCl₂, pH 8.5. Allow the lectin to dissolve without agitation.
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C) or add 0.08% NaN₃ and refrigerate (4°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C or for up to 3 months at 4°C.
Risultati analitici
The agglutination activity is the lowest conc. to agglutinate a 2% suspension of human erythrocytes after 1 hr incubation at 25°C; requires type A human blood.
Altre note
Gantner, F., et al. 1995. Hepatology 21, 190.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6