234200
Combretastatin A-4
A synthetic Combretum caffrum-derived cell-permeable stilbenoid phenol that competes with colchicine tubulin binding and interferes with tubulin polymerization as well as cellular microtubule assembly
Sinonimo/i:
Combretastatin A-4, Combretastatin A4, CA4, Tubulin Polymerization Inhibitor XVIII, NSC 817373, 2-Methoxy-5-((1Z)-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)ethenyl)-phenol, CA-4
Scegli un formato
162,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
162,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O(C)c1c(cc(cc1OC)\C=C\c2cc(c(cc2)OC)O)OC
InChI
1S/C18H20O5/c1-20-15-8-7-12(9-14(15)19)5-6-13-10-16(21-2)18(23-4)17(11-13)22-3/h5-11,19H,1-4H3/b6-5+
HVXBOLULGPECHP-AATRIKPKSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Griggs, J., et al. 2001. Lancet Oncol.2, 82.
Pettit, G.R., et al. 1989. Experientia45, 209.
Lin, C.M., et al. 1988. Mol. Pharmacol.34, 200.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2