Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 115,00 € 97,75 € | |
| 25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 468,00 € 397,80 € |
Informazioni su questo articolo
97,75 €
Prezzo di listino115,00 €Risparmia il 15%Nome del prodotto
Combretastatin A4, ≥98% (HPLC), powder
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(\C=C/c2cc(OC)c(OC)c(OC)c2)cc1O
InChI
1S/C18H20O5/c1-20-15-8-7-12(9-14(15)19)5-6-13-10-16(21-2)18(23-4)17(11-13)22-3/h5-11,19H,1-4H3/b6-5-
InChI key
HVXBOLULGPECHP-WAYWQWQTSA-N
General description
Application
- as an anti-tubulin agent to determine the effects of isocitrate dehydrogenases (IDH1 and IDH2) proteins in G2/M phase
- to evaluate the anti-proliferative and pro-apoptotic properties of biphenyl CA4 derivatives in both 2D and 3D cancerous and non-cancerous cell models
- as a microtubule inhibitor to study its effects on motility of Ascaris suum L3 larvae
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form solid | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility H2O: soluble |
| color off-white | color off-white | color yellow to orange | color off-white to light tan |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C7744-5MG | 04061833218174 |
| C7744-25MG | 04061833218167 |