Please review the product Safety Data Sheet; Section 8 lists exposure controls as well as personal protection recommendations: https://www.sigmaaldrich.com/sds/mm/233624.
For additional questions please contact your site EHS group. If experiencing symptoms contact a medical professional.
233624
Cryptocrome Activator, KL001
The Cryptocrome Activator, KL001 modulates the biological activity of Cryptocrome. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Sinonimo/i:
Cryptocrome Activator, KL001, N-(3-(9H-Carbazol-9-yl)-2-hydroxypropyl)-N-(furan-2-ylmethyl)methanesulfonamide, CRY Activator, KL001
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(CN(CC1=CC=CO1)S(=O)(C)=O)CN2C3=C(C=CC=C3)C4=C2C=CC=C4
InChI
1S/C21H22N2O4S/c1-28(25,26)22(15-17-7-6-12-27-17)13-16(24)14-23-20-10-4-2-8-18(20)19-9-3-5-11-21(19)23/h2-12,16,24H,13-15H2,1H3
OQAFDLPAPSSOHY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Cryptocrome protein
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
-
How can you tell if you've been Xposed to this agent
1 risposta-