23-051-M
UbcH13/Uev1A Protein, active, 10 µg
Active complex of two (2) full length, recombinant human enzymes: UbcH13 & Uev1A. For use in Enzyme Assays. Functions as an E2 enzyme in ubiquitination assays.
Sinonimo/i:
UbcH13 - Ubiquitin-conjugating enzyme E2 N, Bendless-like ubiquitin-conjugating enzyme, Ubiquitin carrier protein N, UBE2N, Ubc13, Uev1A - Ubiquitin-conjugating enzyme E2 variant 1, CROC-1, UBE2V1
Scegli un formato
298,00 €
Spedizione prevista il14 marzo 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
298,00 €
Spedizione prevista il14 marzo 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
100
300
Ricombinante
expressed in E. coli
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable
N° accesso NCBI
Informazioni sul gene
human ... UbcH13(7334) , Uev1A(7335)
Descrizione generale
Applicazioni
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2