219483
Caveolin-1 Scaffolding Domain Peptide, Cell-permeable, Negative Control
A scrambled caveolin-1 scaffolding domain peptide (C1-SD82-101) fused at the N-terminus to the Antennapedia internalization sequence (43-58).
Sinonimo/i:
Caveolin-1 Scaffolding Domain Peptide, Cell-permeable, Negative Control, AP-Cav-X, Pen-C1-SD-X, RQIKIWFQNRRMKWKK- WGI DKASFTTFTVTKYWF RY, AP-Cav-X, Pen-C1-SD-X, RQIKIWFQNRRMKWKK-WGIDKASFTTFTVTKYWFRY
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Negative control for studies using Caveolin-1 Scaffolding Domain Peptide, Cell-permeable (Cat. No. 219482).
Confezionamento
Attenzione
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Sukumaran, S.K., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 50716.
Bucci, M., et al. 2000. Nat. Med.6, 1362.