219385
Cathepsin B Inhibitor II
The Cathepsin B Inhibitor II controls the biological activity of Cathepsin B. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinonimo/i:
Cathepsin B Inhibitor II, Ac-LVK-CHO
Scegli un formato
163,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
163,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
water: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
cathepsin B
Attenzione
Sequenza
Ricostituzione
WGK 1