218765
Caspase-9 Substrate I, Fluorogenic
A fluorogenic substrate for caspase-9 (ICE-LAP6, Mch6).
Sinonimo/i:
Caspase-9 Substrate I, Fluorogenic, Ac-LEHD-AFC
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Fluorescenza
λex ~400 nm
λem ~505 nm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C1=CC(=O)Oc2c1ccc(c2)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(C)C)CCC(=O)O)Cc3[nH]cnc3)CC(=O)O
InChI
1S/C33H38F3N7O11/c1-15(2)8-22(39-16(3)44)31(52)41-21(6-7-26(45)46)29(50)42-23(9-18-13-37-14-38-18)32(53)43-24(12-27(47)48)30(51)40-17-4-5-19-20(33(34,35)36)11-28(49)54-25(19)10-17/h4-5,10-11,13-15,21-24H,6-9,12H2,1-3H3,(H,37,38)(H,39,44)(H,40,51)(H,41,52)
HULKIXRFKRCRHD-ZJZGAYNASA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
A fluorogenic substrate for caspase-9
Attenzione
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Thornberry, N.A., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 17907.
WGK 1