Documenti fondamentali
418773
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydro-3-methyl-2(1H)-quinazolinone
99%
Scegli un formato
50 G
59,40 €
59,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
59,40 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
59,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Punto di fusione
200-203 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN1Cc2ccccc2NC1=O
InChI
1S/C9H10N2O/c1-11-6-7-4-2-3-5-8(7)10-9(11)12/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,12)
GINUUQLRYXHAPB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Timothy P C Rooney et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(24), 6126-6130 (2014-05-14)
The benzoxazinone and dihydroquinoxalinone fragments were employed as novel acetyl lysine mimics in the development of CREBBP bromodomain ligands. While the benzoxazinone series showed low affinity for the CREBBP bromodomain, expansion of the dihydroquinoxalinone series resulted in the first potent