218701
Casein Kinase II, Human, Recombinant, E. coli
Casein Kinase II, Human, Recombinant, E. coli Recombinant, is expressed in E. coli. A cyclic nucleotide-independent Ser/Thr protein kinase composed of catalytic α-subunits and regulatory β-subunits.
Sinonimo/i:
rhCKII
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Note: 1 KU = 1000 units.
Recombinant, human casein kinase II expressed in E. coli. A cyclic nucleotide-independent serine/threonine protein kinase composed of catalytic α-subunits and regulatory β-subunits in an α2β2- tetramer. This material is one of several forms of native CK-II. Suitable for in vitro phosphorylation of proteins and peptides, phosphopeptide synthesis, characterization of phosphorylating sites, screening of activators and inhibitors, and mechanistic studies. The following substrates have been characterized by CK-II both in vitro and in vivo: nucleolin, RNA polymerase, p53, and SV 40 large T antigen.
Applicazioni
- has been used as a marker for CK2 subunits, to analyze CK2 expression in human retinal extract. [1]
- to investigate the phosphorylation of the C-terminal domain of uroplakin IIIa and assess its potential regulation by CK2.[2]
- to investigate the phosphorylation events and their impact on spectrin tetramer formation and neuronal cell function.[3]
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
Definizione di unità
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Chester, N., and Marshak, D.R. 1993. Anal. Biochem.209, 284.
Russo, G.L., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 20317.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)