217691
CDC25 Phosphatase Inhibitor I, BN82002
The CDC25 Phosphatase Inhibitor I, BN82002, also referenced under CAS 396073-89-5, controls the biological activity of CDC25 Phosphatase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
CDC25 Phosphatase Inhibitor I, BN82002, N-(2-Hydroxy-3-methoxy-5-dimethylamino)benzyl, Nʹ-(2-(4-nitrophenethyl)), Nʹʹ-methylamine, PTP Inhibitor XX
Scegli un formato
162,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
162,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
red to dark red
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)CCN(Cc2c(c(cc(c2)N(C)C)OC)O)C
InChI
1S/C19H25N3O4/c1-20(2)17-11-15(19(23)18(12-17)26-4)13-21(3)10-9-14-5-7-16(8-6-14)22(24)25/h5-8,11-12,23H,9-10,13H2,1-4H3
GOKYHQGRIIXMNE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
CDC25A
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 1