217692
CDC25 Phosphatase Inhibitor II, NSC 663284
The CDC25 Phosphatase Inhibitor II, NSC 663284, also referenced under CAS 383907-43-5, controls the biological activity of CDC25 Phosphatase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
CDC25 Phosphatase Inhibitor II, NSC 663284, 6-Chloro-7-(2-morpholin-4-yl-ethylamino)quinoline-5,8-dione, DA3003-1, PTP Inhibitor XXI, VHR Inhibitor II
Scegli un formato
275,00 €
Spedizione prevista il29 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
275,00 €
Spedizione prevista il29 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
red
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL (Use only fresh, anhydrous DMSO.)
ethanol: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC1=C(C(=O)c3ncccc3C1=O)NCCN2CCOCC2
InChI
1S/C15H16ClN3O3/c16-11-13(18-4-5-19-6-8-22-9-7-19)15(21)12-10(14(11)20)2-1-3-17-12/h1-3,18H,4-9H2
BMKPVDQDJQWBPD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
CD25A
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Han, Y., et al. 2004. J. Pharmacol. Exp. Ther.309, 64.
Pu, L., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 46877.
Lazo, J.S., et al. 2001. J. Med. Chem.44, 4042.
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
470.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
243.4 °C