This product is classified as Cytotoxin 1. The UniProt accession number is P01468. Please see the link below to review the UniProt profile:
https://www.uniprot.org/uniprotkb/P01468/entry
217503
Cardiotoxin
from Naja pallida, ≥95% (HPLC), lyophilized solid, cytolytic toxin, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Cardiotoxin, Naja pallida
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Cardiotoxin, Naja pallida,
Descrizione
Merck USA index - 14, 1835
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Solubilità
water: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Huang, J.L., and Trumble, W.R. 1991. Toxicon29, 31.
Raynor, R.L., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 2753.
Grognet, J.M., et al. 1986. Mol. Immunol.23, 132.
WGK 3
-
Re 217503 Cardiotoxin, Naja pallida - could you please ask your supplier for more details on this protein: which form of 3FTx is it ? Can they give me an accession number or a UniProt entry, thanks.
1 risposta-