208904
Calpastatin Peptide, Negative Control
A scrambled peptide with an identical amino acid composition to that of Calpastatin Peptide. Useful as a negative control for Calpastatin Peptide.
Sinonimo/i:
Calpastatin Peptide, Negative Control
Scegli un formato
245,00 €
Spedizione prevista il24 marzo 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
245,00 €
Spedizione prevista il24 marzo 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
water: 20 mg/mL
DMSO: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Useful as a negative control for Calpastatin Peptide
Attenzione
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 1
Contenuto correlato
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.