203987
Butein
A cell-permeable, reversible, substrate competitive, plant polyphenol that acts as a specific protein tyrosine kinase inhibitor.
Sinonimo/i:
Butein, 2ʹ,4ʹ,3,4-Tetrahydroxychalcone
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
methanol: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C15H12O5/c16-10-3-4-11(14(19)8-10)12(17)5-1-9-2-6-13(18)15(20)7-9/h1-8,16,18-20H/b5-1+
AYMYWHCQALZEGT-ORCRQEGFSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Tyrosine kinase activity of the EGF receptor
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Chan, S.C., et al. 1998. Planta Med.64, 153.
Yang, E.B., et al. 1998. Biochem. Biophys. Res. Commun. 245, 435.
Zhang, K., et al. 1997. Biochem. Pharmacol. 54, 1047.
Zhang, K., and Das, N.P. 1994. Biochem. Pharmacol. 47, 2063.
WGK 3