203325
BMS
Water-soluble reagent useful for the reduction of native disulfide bonds in proteins. Considered to be a superior reducing agent to DTT.
Sinonimo/i:
BMS, bis(2-Mercaptoethylsulfone)
Saggio
≥99% (titration)
Forma fisica
crystalline solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
pKa
(1) 7.9, (2) 9.0
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C4H10O2S3/c5-9(6,3-1-7)4-2-8/h7-8H,1-4H2
YWXCBLUCVBSYNJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Nota sulla preparazione
Altre note
Singh, R., and Whitesides, G.M. 1994. Bioorg. Chem.22, 109.
Singh, R., and Whitesides, G.M. 1994. Protein Sci. 3, Suppl. 1, 430T.
Lamoureux, G.V., and Whitesides, G.M. 1993. J. Org. Chem.58, 633.
WGK 1